Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé et bouchon
Code produit 11317894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11317894 10 000 mL -
11327894 20 000 mL 1 pièce
12539965 2000 ml 2 pièces
11307894 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11317894 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1569/18D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    412.09€ / 1 pièces
    Économisez 112.91€
    21% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
Col rodé et fourni avec un bouchon en verre
  • Conforme à la norme ISO 4796
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col rodé
  • Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Capacité (métrique) 10 000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col 60 mm
Comprend Bouchon en verre
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de bouchon 60/46
Hauteur (métrique) 414 mm
Diamètre (métrique) 227 mm
Type de produit Ballon d’aspiration