Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé et bouchon
Description
- Conforme à la norme ISO 4796
- Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
- Col rodé
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 29 mm |
| Comprend | Bouchon en verre |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de bouchon | 29/32 |
| Hauteur (métrique) | 262 mm |
| Type de produit | Flacon d’aspiration |
| Diamètre (métrique) | 138 mm |