Learn More
Flacon à vide Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure
Code produit 10355140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10355140 1000 ml 5 pièces
11317884 1000 ml 1 pièce
13471829 500 ml 10 pièces
11307884 500 ml 1 pièce
10599530 250 ml -
10191250 2000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10355140 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1531/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    284.64€ / 5 pièces
    Économisez 230.36€
    44% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stockez et distribuez de nombreux liquides avec ce flacon d’aspiration robuste. Pyrex™ Les flacons aspirateurs avec tubulure latérale sont utiles comme récipients de livraison ou de stockage pour une large gamme de solutions. Ces flacons possèdent un col à bague solide et des rebords robustes.
•Bras latéral tubulaire pour la fixation d'un tube flexible de 9 mm de diamètre •intérieur. Col non rodé pour recevoir des bouchons en •caoutchouc. Résiste à des stérilisations répétées (humides ou sèches).
Specifications
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 200 mm
Diamètre (métrique) 111 mm
Type de produit Ballon d’aspiration