Learn More
Flacon à vide Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure
Code produit 13471829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13471829 500 ml 10 pièces
10355140 1000 ml 5 pièces
11317884 1000 ml 1 pièce
11307884 500 ml 1 pièce
10599530 250 ml -
10191250 2000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13471829 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1531/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    433.05€ / 10 pièces
    Économisez 386.95€
    47% de réduction
En stock
Stockez et distribuez de nombreux liquides avec ce flacon d’aspiration robuste. Pyrex™ Les flacons aspirateurs avec tubulure latérale sont utiles comme récipients de livraison ou de stockage pour une large gamme de solutions. Ces flacons possèdent un col à bague solide et des rebords robustes.
  • Bras latéral tubulaire pour fixer une tubulure souple à alésage de 9 mm
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
  • Résiste à une stérilisation à répétition (humide ou sèche)
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 23 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 163 mm
Diamètre (métrique) 89 mm
Type de produit Ballon d’aspiration