Learn More
Flacons d’aspiration Pyrex™, grand format
Code produit 11975809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 l
5000 ml
Diamètre (métrique) externe du col:
100 mm
127 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe du col Conditionnement
11975809 10 000 mL 127 mm 1 pièce
10195034 5000 ml 100 mm 1 pièce
12433451 20 l 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975809 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1565/18M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Parfaits pour le stockage d’eau distillée
  • À col large avec un simple couvercle en verre
  • Fournis avec connecteur en plastique et bague d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
  • Accepte le robinet d’arrêt GP6/10W ou la tubulure en verre de 14 mm de dia. ext.
Spécification
Capacité (métrique) 10 000 mL
Diamètre (métrique) externe du col 127 mm
À utiliser avec (application) Idéaux pour le stockage de l’eau distillée, etc.
Comprend Couvercle, connecteur en plastique et bague d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Bouche Large
Hauteur (métrique) 395 mm
Diamètre (métrique) 234 mm
Type de produit Ballon d’aspiration