Learn More
Flacons d’aspiration Pyrex™, grand format
Code produit 12433451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 l
5000 ml
Diamètre (métrique) externe du col:
100 mm
127 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe du col Conditionnement
12433451 20 l 160 mm 1 pièce
10195034 5000 ml 100 mm 1 pièce
11975809 10 000 mL 127 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12433451 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1565/22M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Parfaits pour le stockage d’eau distillée
  • Wide neck with simple glass cover
  • Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
  • Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Diamètre (métrique) externe du col 160 mm
À utiliser avec (application) Ideal for storage of distilled water etc
Comprend Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring
Matériau Borosilicate Glass
Bouche Large
Hauteur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) 300 mm
Type de produit Aspirator Bottle