Learn More
Pyrex™ Robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté avec cône rodé
Description
S’insère dans le col latéral en verre rodé d’un flacon d’aspiration. Le robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté Pyrex™ avec cône rodé offre une étanchéité parfaite.
- À utiliser avec des flacons d’aspiration 1541 et 1569
- Taille du cône : 29/32
- Type 1568/04M avec clés en PTFE Rotaflo™ chimiquement inerte et ne nécessitant pas de lubrification
- Type 1571/02M avec clé en verre traditionnelle
Specifications
Specifications
| Type | Robinet d’arrêt pour aspirateur |
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons d’aspiration 1541 et 1569 |
| Contenu | Clé en verre traditionnelle |