Learn More
Pyrex™ Robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté avec cône rodé
Code produit 11387884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
53 mm
95 mm
Contenu:
Clé en PTFE Rotaflo™
Clé en verre traditionnelle
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Contenu unitSize
11387884 53 mm Clé en PTFE Rotaflo™ 1 pièce
11337894 95 mm Clé en verre traditionnelle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387884 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1568/04M
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère dans le col latéral en verre rodé d’un flacon d’aspiration. Le robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté Pyrex™ avec cône rodé offre une étanchéité parfaite.
S’insère dans le col latéral en verre rodé d’un flacon d’aspiration. Le robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté Pyrex™ avec cône rodé offre une étanchéité parfaite.
  • À utiliser avec des flacons d’aspiration 1541 et 1569
  • Taille du cône : 29/32
  • Type 1568/04M avec clés en PTFE Rotaflo™ chimiquement inerte et ne nécessitant pas de lubrification
  • Type 1571/02M avec clé en verre traditionnelle
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt pour aspirateur
Alésage de bouchon 3 mm
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 53 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons d’aspiration 1541 et 1569
Contenu Clé en PTFE Rotaflo™