Learn More
Flacon volumétrique certifié de classe A en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11323644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Hauteur (métrique):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
± 0,12 ml
± 0,3 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 mL
±0,2 ml
±0,5 mL
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Tolérance Conditionnement
11323644 100 ml 14/23 170 mm ±0,08 mL 5 pièces
11353634 1 ml 7/16 65 mm ±0,02 ml 5 pièces
10059279 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 mL 1 pièce
11363634 2 ml 7/16 65 mm ±0,02 ml 5 pièces
10811601 5 l 34/35 475 mm plusmn; 1 ml 1 pièce
11373634 5 ml 10/19 70 mm ±0,02 ml 5 pièces
11383634 10 ml 10/19 90 mm ±0,02 ml 5 pièces
11393634 20 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 pièces
11303644 25 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 pièces
11313644 50 ml 12/21 140 mm ±0,05 ml 5 pièces
11333644 200 ml 14/23 210 mm plusmn; 0,1 ml 5 pièces
11911528 250 ml 14/23 220 mm ± 0,12 ml 2 pièces
11353644 500 ml 19/26 260 mm ±0,2 ml 2 pièces
11363644 1000 ml 24/29 300 mm ± 0,3 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11323644 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3151/14WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    162.15€ / 5 pièces
    Économisez 34.85€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE. Certifiée conforme H, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE. Certifiée conforme H, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), qui sont plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Chaque flacon est gravé avec un numéro de série individuel et fourni avec un certificat d’étalonnage traçable selon les normes nationales
  • Certifiée conforme “H”
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
  • Inscriptions en émail blanc
  • Bouchon en Pe
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail blanc
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 170 mm
Tolérance ±0,08 mL
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 14/23