Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10211360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10211360 900 ml 140 mm 75 mm 10 pièces
10783422 150 ml 80 mm 45 mm 10 pièces
12504277 2000 ml 190 mm 90 mm 10 pièces
11983779 100 ml 70 mm 45 mm 10 pièces
12093323 300 ml 95 mm 55 mm 10 pièces
12003333 500 ml 115 mm 65 mm 10 pièces
11973779 60 ml 52 mm 35 mm 10 pièces
15587680 15 ml 40 mm 25 mm 20 pièces
15577680 30 ml 52 mm 35 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10211360 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1470/12D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00€
    362.33€ / 10 pièces
    Économisez 562.67€
    60% de réduction
En stock
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec des bords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
  • Conforme à la norme DIN 12337
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Adaptées à des températures allant jusque 400°C
  • Résistance chimique et thermique
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12337
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Arrondi
Type Boîte de cristallisation
À utiliser avec (application) Pour une utilisation jusqu'à 400 °C
Hauteur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) 140 mm