Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Descripción
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
- Conforme à la norme DIN 12337
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Adaptées à des températures allant jusque 400°C
- Résistance chimique et thermique
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | DIN 12337 |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de cristallisation |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation jusqu'à 400 °C |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Diamètre (métrique) | 52 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?