Learn More
Boîte de cristallisation Pyrex™ avec bec verseur
Description
- Bec verseur intégré pour excès de liquide
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Résistant à la chaleur jusqu’à 400°C
- Conformes à la norme DIN 12338
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12337 |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Arrondi |
| Type | Boîte de cristallisation |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Diamètre (métrique) | 115 mm |