Learn More
Boîte de cristallisation Pyrex™ avec bec verseur
Code produit 12570436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12570436 900 ml 140 mm 75 mm 10 pièces
12589485 100 ml 70 mm 40 mm -
12590436 2000 ml 190 mm 90 mm 10 pièces
12530436 300 ml 95 mm 55 mm 10 pièces
12519485 30 ml 52 mm 30 mm 10 pièces
15717927 15 ml 40 mm 25 mm 20 pièces
12540436 500 ml 115 mm 65 mm 10 pièces
15597680 60 ml 58 mm 35 mm 20 pièces
15507690 150 ml 80 mm 45 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12570436 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1471/12M
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les cristallisoirs en verre borosilicaté Pyrex™ avec bec verseur sont optimisés pour permettre une évaporation maximale.
  • Bec verseur intégré pour excès de liquide
  • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 400°C
  • Conformes à la norme DIN 12338
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12337
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de cristallisation
Hauteur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) 140 mm