Learn More
Flacon de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Description
- Compatible avec agitateur
- Long col de tube sans rebord pour une utilisation avec bouchons
- En verre borosilicaté Pyrex& avec marquage en émail blanc
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 38 mm |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 229 mm |
| Nb par paquet | 2 |
| Type de produit | Kit de systèmes de culture |
| Forme | Conique |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 131 mm |