Learn More
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
Code produit 10671821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
Hauteur (métrique):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Hauteur (métrique) unitSize
10671821 10 ml 0,2 ml 150 mm 2 pièces
11373564 250 ml 2 ml 320 mm 2 pièces
11343564 25 ml 0,5 ml 175 mm 2 pièces
11353564 50 ml 1 ml 195 mm 2 pièces
11363564 100 ml 1 ml 270 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10671821 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3205/04MP
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Pied en polyéthylène : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pieds de rechange : disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance plusmn;0,2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 10 ml
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Pied en polyéthylène
Balance Émail blanc
Graduations 0,2 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée