Learn More
Pyrex™ Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Pied en polyéthylène : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pieds de rechange : disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Tolérance | plusmn;2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Hauteur (métrique) | 320 mm |
| Comprend | Pied en polyéthylène |
| Balance | Émail blanc |
| Graduations | 2 ml |
| Type de base | Hexagonale |
| Afficher plus |