Learn More
Flacons à densité en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10180670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
±1 mL
±3 mL
± 2 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tolérance unitSize
10180670 10 ml ±1 mL 2 pièces
10223770 25 ml ± 2 ml 2 pièces
10588570 50 ml ±3 mL 2 pièces
10820621 100 ml ±3 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10180670 Fournisseur MBL International Code fournisseur BRE000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué à partir de Pyrex™ verre borosilicaté et conforme aux normes ISO Normes 3507, type Gay-Lussac Pyrex™ Le flacon de densité en verre borosilicaté est ajusté et prêt à l'emploi, le volume exact étant gravé sur le flacon. Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon.Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
  • Conformes à la norme ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Ajustés et prêts à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon
  • Avec bouchons à capillaire individuels numérotés pour correspondre au flacon
  • En verre borosilicaté Pyrex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité Pièce
Numéro de bouchon 10/19
Tolérance ±1 mL
Certifications/Conformité ISO 3507
Closure Included Oui
Type de bouchon Bouchon