Learn More
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis
Code produit 12588866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Hauteur (métrique):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Taille du bouchon:
15
22
30
42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon unitSize
12588866 2000 ml 280 mm 166 mm 42 5 pièces
11950905 250 ml 130 mm 85 mm 42 10 pièces
11981518 25 ml 76 mm 42 mm 22 10 pièces
11920905 50 ml 85 mm 51 mm 22 10 pièces
11940905 100 ml 105 mm 64 mm 30 10 pièces
11960905 500 ml 160 mm 105 mm 42 10 pièces
10793032 1000 ml 210 mm 131 mm 42 1 pièce
15537670 10 ml 68 mm 30 mm 15 50 pièces
15547670 3000 ml 315 mm 187 mm 42 20 pièces
11991518 3000 ml 315 mm 187 mm 42 5 pièces
15527670 5 ml 57 mm 25 mm 15 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12588866 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1137/14M
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux de culture et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent aux chocs thermiques et à la corrosion chimique.
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent au choc thermique et à la corrosion chimique.
  • Bouchons à vis PBT avec disque d’étanchéité en PTFE
  • Modèle Erlenmeyer
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
  • Gradués à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique SVLtrade;, face en PTFE avec disque d’étanchéité en caoutchouc
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 280 mm
Comprend Graduations approximatives
Forme Conique
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 166 mm
Taille du bouchon 42