Learn More
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis
Description
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent au choc thermique et à la corrosion chimique.
- Bouchons à vis PBT avec disque d’étanchéité en PTFE
- Modèle Erlenmeyer
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Gradués à pleine capacité
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Phénolique SVLtrade;, face en PTFE avec disque d’étanchéité en caoutchouc |
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Comprend | Graduations approximatives |
| Forme | Conique |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Diamètre (métrique) externe | 187 mm |
| Taille du bouchon | 42 |