Learn More
Pyrex™ Flacon en verre borosilicaté à baffles Pyrex™ avec bouchon à vis à membrane
Code produit 15272816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) externe:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Conditionnement:
2 pièces
20 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15272816 1000 ml 129 mm 2 pièces
15597670 250 à 380 ml 82 mm 20 pièces
15507680 500 ml 101 mm 20 pièces
15517680 2000 ml 166 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15272816 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1142/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    189.00€ / 2 pièces
    Économisez 31.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Idéal pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
Idéale pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
  • Flacons complets avec bouchon à vis GL 45 en polypropylène bleu avec membrane en PTFE perméable aux gaz qui permet un échange gazeux lorsque le contenu reste stérile
  • En verre borosilicaté Pyrex pour une résistance chimique et thermique maximale
  • Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
  • Peuvent être autoclavés avec un bouchon à vis à membrane fixé
  • Quatre baffles équidistants offrent une agitation constante lorsqu’ils sont utilisés avec des agitateurs orbitaux compatibles
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Applications de culture avec agitateur
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis standard
Diamètre (métrique) externe 129 mm