Learn More
Capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 15137193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diamètre (métrique):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15137193 320 ml 115 mm 65 mm 1 pièce
12053323 15 ml 50 mm 25 mm -
12524267 320 ml 115 mm 65 mm 10 pièces
11357844 170 ml 95 mm 55 mm 10 pièces
15127193 170 ml 95 mm 55 mm 1 pièce
10528000 45 ml 60 mm 30 mm 10 pièces
12063323 90 ml 80 mm 45 mm 10 pièces
12683042 600 ml 140 mm 80 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15137193 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1450/10D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ et conformes aux normes DIN 12336. Les capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™ sont très résistantes à l’érosion chimique et aux chocs thermiques. Le fond plat à côtés incurvés et le bec verseur assurent une manipulation aisée et empêchent les déversements.
  • Conforme à la norme DIN 12336
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Haute résistance à l’érosion chimique et aux chocs thermiques
  • Base plate
  • Côtés incurvés avec bec verseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 320 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 65 mm
Diamètre (métrique) 115 mm