Learn More
Boîte polyvalente en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11931496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11931496 3500 ml 4 pièces
11942548 2000 ml 4 pièces
12539955 4500 ml 4 pièces
11932548 1500 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11931496 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1490/06
En stock
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
  • Fabriqué à partir de matériaux chimiquement résistants Pyrex™ verre borosilicaté
  • Les boîtes peuvent être autoclavées ou utilisées dans des fours à micro-ondes
Spécification
Capacité (métrique) 3500 ml
Dimensions (L x l x H) 337 x 230 x 57 mm
Hauteur (métrique) 55 mm
Longueur (métrique) 312 mm
Matériau Verre
Type Boîte à usage général
Largeur (métrique) 232 mm
À utiliser avec Fours à micro-ondes
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage des poudres et des cristaux, la coloration et le développement, le prélèvement de gouttes et de déversements dans les flacons de solution, l’électrophorèse sur gel et les travaux de dissection par chromatographie sur papier
Longueur (impériale) 12,28 in
Hauteur (impériale) 2,16 in
Résistant à Produits chimiques
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 9,13 in