Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Code produit 10223240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
30mL
60 ml
Porosité:
1
2
3
4
5
Conditionnement:
20 pièces
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité unitSize
10223240 60 ml 2 5 pièces
10641251 30mL 2 5 pièces
11971548 30mL 4 5 pièces
10570101 30mL 1 5 pièces
11961548 30mL 3 5 pièces
11951025 60 ml 1 5 pièces
11961025 60 ml 3 5 pièces
10729365 60 ml 4 5 pièces
12683202 60 ml 5 5 pièces
12753536 10mL 4 -
12723536 10mL 1 5 pièces
12733536 10mL 2 5 pièces
15547710 10mL 3 20 pièces
15557710 30mL 5 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10223240 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3680/04M
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
Idéal pour le séchage des accélérés jusqu’à la masse constante à 110 °C. Le pyrexTM Go rapport C versable comprend un disque sur données intégré.
  • Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
  • Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
  • Avec disque en verre fritté intégralement
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec disque intégral en verre fritté
Diamètre (métrique) du disque 40mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C
Température max. (métrique) 450°C
Capacité (métrique) 60 ml
Hauteur (métrique) 65mm
Product Type Creuset de Gooch
Porosité 2