Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Description
Idéal pour le séchage des accélérés jusqu’à la masse constante à 110 °C. Le pyrexTM Go rapport C versable comprend un disque sur données intégré.
- Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
- Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
- Avec disque en verre fritté intégralement
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Description | Avec disque intégral en verre fritté |
| Diamètre (métrique) du disque | 40 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C |
| Température max. (métrique) | 450°C |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Hauteur (métrique) | 65mm |
| Product Type | Creuset de Gooch |
| Porosité | 4 |