Learn More
Pyrex™ Tubes à essai gradués en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon
Description
- Graduations en émail blanc pour l’évaluation visuelle du volume
- Le bouchon en polyéthylène empêche les déversements et les fuites
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Bouchon interchangeable |
| Quantité | 10 paquet |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) | 22 mm |
| Type de bouchon | Bouchon |