Learn More
Tubes à essai gradués en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon
Code produit 12693042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
12693042 13 mm 100 mm 5 mL 10 pièces
11347814 18 mm 125 mm 10 mL 10 pièces
11357814 22 mm 150 mm 25 mL 10 pièces
11367814 26 mm 200 mm 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12693042 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1628/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.62€
    180.31€ / 10 pièces
    Économisez 23.31€
    11% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Fabriqué en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Pyrex™ Les tubes à essai gradués en verre borosilicaté sont idéaux pour mesurer et mélanger les liquides et les solutions.
  • Graduations en émail blanc pour l’évaluation visuelle du volume
  • Le bouchon en polyéthylène empêche les déversements et les fuites
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon interchangeable
Quantité 10 paquet
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 13 mm
Type de bouchon Bouchon