Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi solide en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11906458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
24 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Capacité (métrique):
15 ml
18 mL
48 mL
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11906458 24 mm 150 mm 48 mL 100 pièces
10765091 16 mm 150 mm 18 mL 100 pièces
10764901 16 mm 125 mm 15 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11906458 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1626/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.76€
    389.39€ / 100 pièces
    Économisez 29.37€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Fabriqué en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai sans rebord à paroi épaisse en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux chimiques et biologiques.
  • Parois épaisses sans rebord : offrent une résistance mécanique supérieure
  • Construction robuste : réduit la casse, réduit les coûts de remplacement et améliore la sécurité des utilisateurs
  • Conforme à : ISO 4142
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 48 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 24 mm
Type de produit Tube à essai