Learn More
Tubes à essai avec rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10569910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Capacité (métrique):
15 ml
18 mL
24 mL
48 mL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) unitSize
10569910 16 mm 150 mm 18 mL 100 pièces
10141150 18 mm 150 mm 24 mL 100 pièces
10101200 24 mm 150 mm 48 mL 100 pièces
10253650 16 mm 125 mm 15 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10569910 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1624/12M
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai avec rebord à paroi épaisse en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux chimiques et biologiques.
En verre borosilicaté pour une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques.Les tubes à essai avec rebord à parois solides en verre borosilicaté Pyrex™ conviennent tout particulièrement aux travaux chimiques et biologiques.
  • Parois épaisses avec rebord : offrent une résistance mécanique supérieure
  • Construction robuste : réduit la casse, réduit les coûts de remplacement et améliore la sécurité des utilisateurs
  • Conforme à : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 18 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 16 mm