Få mere at vide
Få mere at vide
Tubes à essai à hémolyse en verre borosilicaté Pyrex™
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Longueur (métrique) | 65 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Pour hémolyse |
| Quantité | 100 paquet |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?