Learn More
Robinet d’arrêt double alésage à vide élevé en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12054038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral:
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Diamètre (métrique) du bras latéral Conditionnement
12054038 4 mm 10 mm 1 pièce
12088024 2 mm 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12054038 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SSV204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.15€
    232.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.15€
    9% de réduction
En stock
En verre borosilicaté. Les clés et les corps de robinet d’arrêt double alésage sous vide élevé en verre borosilicaté Pyrex™ sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales. Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés. Tous les bras latéraux mesurent 100 mm de long.
  • Spécialement conçu et soigneusement fabriqué pour les applications sous vide élevées
  • Chaque robinet d’arrêt testé pour des performances sous vide élevées.
  • Structure en verre borosilicaté
  • Les clés et les corps sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales
  • Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés
  • Tous les bras latéraux mesurent 100 mm de long
  • L’épaisseur de paroi du bras latéral est de 1,5 mm
Spécification
Alésage de bouchon 4 mm
Description Épaisseur de la paroi du bras latéral : 1.5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 10 mm
Longueur (métrique) 100 mm