Learn More
Quickfit™ Flacon Kjeldahl en verre borosilicaté PYREX™ avec col rodé
Description
Quantifiez, analysez et déterminez l’azote organique à l’aide de la méthode Kjeldahl. Le flacon Kjeldahl en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise rodée fonctionne comme condenseur d’air et réduit le transport des sédiments à différents stades.
- Pour la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl
- Les cols extra longs agissent comme condenseurs d’air pendant le stade de digestion et réduisent l’entraînement pendant le stade de distillation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 3585 |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 305 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 98 mm |
| Taille du bouchon | 24/29 |