Learn More
Flacon Kjeldahl en verre borosilicaté PYREX™ avec col rodé
Code produit 15517850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
500 ml
800 ml
Hauteur (métrique):
295 mm
305 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
15517850 300 ml 295 mm 5 pièces
12070563 500 ml 305 mm 1 pièce
15527850 800 ml 325 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15517850 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FK300/3L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    190.20€ / 5 pièces
    Économisez 78.80€
    29% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Quantifiez, analysez et déterminez l’azote organique à l’aide de la méthode Kjeldahl. Le flacon Kjeldahl en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise rodée fonctionne comme condenseur d’air et réduit le transport des sédiments à différents stades.
Quantifiez, analysez et déterminez l’azote organique à l’aide de la méthode Kjeldahl. Le flacon Kjeldahl en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise rodée fonctionne comme condenseur d’air et réduit le transport des sédiments à différents stades.
  • Pour la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl
  • Les cols extra longs agissent comme condenseurs d’air pendant le stade de digestion et réduisent l’entraînement pendant le stade de distillation
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3585
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 295 mm
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 82 mm
Taille du bouchon 24/29