Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de
- Parois moyennes sans rebord : conçu pour des performances optimales
- Construction robuste : permet une utilisation à des températures élevées jusqu'à 500 °C.
- Conforme à :ISO 4142
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Capacité (métrique) | 17 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Idéaux pour les travaux de culture microbiologique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |