Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Product Code. 11980955
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Dimensione della confezione:
100 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Dimensione della confezione
11980955 18 mm 180 mm 34 mL 100 pièces
11970955 16 mm 100 mm 14 mL 100 pièces
10755501 16 mm 125 mm 17 mL 100 pièces
10243310 16 mm 150 mm 22 mL 100 pièces
11960955 16 mm 160 mm 23 mL 100 pièces
10754351 18 mm 150 mm 28 mL 100 pièces
10186164 10 mm 75 mm 4 mL 100 pièces
10121690 12 mm 75 mm 6 mL 100 pièces
11900965 24 mm 200 mm 73 mL 50 pièces
10213600 12 mm 100 mm 8 mL 100 pièces
13058393 24 mm 150 mm 55 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11980955 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1622/15M
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travau
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de
  • Parois moyennes sans rebord :  conçu pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu'à 500 °C.
  • Conforme à :ISO 4142
Specifica
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 34 mL
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Idéaux pour les travaux de culture microbiologique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 18 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.