Learn More
Tubes à essai avec rebord, à parois moyennes, en verre borosilicaté Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique ainsi qu’une excellente résistance chimique.Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
- Murs moyens bordés : conçu pour des performances optimales
- Construction robuste : permet une utilisation à des températures élevées jusqu'à 500 °C.
- Conforme à :ISO 4142
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Capacité (métrique) | 55 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Type de produit | Tube à essai |