Learn More
Tubes à essai avec rebord, à parois moyennes, en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12653192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
18 mL
22 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) unitSize
12653192 18 mm 180 mm 34 mL 100 pièces
12549485 24 mm 150 mm 55 mL 100 pièces
12539475 18 mm 150 mm 28 mL 100 pièces
12559475 24 mm 200 mm 73 mL 50 pièces
12599465 16 mm 150 mm 22 mL 100 pièces
12529485 12 mm 75 mm 6 mL 100 pièces
12519465 10 mm 75 mm 4 mL 100 pièces
12529465 12 mm 100 mm 8 mL 100 pièces
12579465 16 mm 100 mm 14 mL 100 pièces
12589465 16 mm 125 mm 18 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12653192 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1620/15M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à essai à paroi moyenne avec rebord, fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté et sodocalcique neutre et une excellente résistance chimique. Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique ainsi qu’une excellente résistance chimique.Les tubes à essai avec rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
  • Murs moyens bordés :  conçu pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu'à 500 °C.
  • Conforme à :ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 34 mL
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 18 mm