Learn More
Pyrex™ Flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Code produit 11357864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11357864 20 000 mL 1 pièce
12643292 100 ml 10 pièces
12653292 250 ml 10 pièces
11307864 500 ml 10 pièces
11317864 1000 ml 10 pièces
15537690 2000 ml 30 pièces
11337864 5000 ml 1 pièce
11347864 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11357864 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1521/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.10€
    837.96€ / 1 pièces
    Économisez 46.14€
    5% de réduction
En stock
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons pour réactif en verre. Les flacons pour réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre disposent d’une excellente résistance chimique et peuven
  • Conforme à la norme ISO 4796-2
  • Fourni avec bouchon en verre solide
  • Verre borosilicaté Pyrex™ avec col rodé
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 20 000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col 60 mm
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 1/boîte
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 508 mm
Matériau du bouchon Verre
Taille du bouchon 60/46 mm
Diamètre (métrique) 228 mm
Type de bouchon Bouchon
Certifications/Conformité ISO 4796-2