Learn More
Flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Code produit 12653292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12653292 250 ml 10 pièces
12643292 100 ml 10 pièces
11307864 500 ml 10 pièces
11317864 1000 ml 10 pièces
15537690 2000 ml 30 pièces
11337864 5000 ml 1 pièce
11347864 10 000 mL 1 pièce
11357864 20 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12653292 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1521/06D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.10€
    420.22€ / 10 pièces
    Économisez 48.88€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons pour réactif en verre. Les flacons pour réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre disposent d’une excellente résistance chimique et peuven
  • Conforme à la norme ISO 4796-2
  • Fourni avec bouchon en verre solide
  • Verre borosilicaté Pyrex™ avec col rodé
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 19mm
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 10/boîte
Certifications/Conformité ISO 4796-2
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 143 mm
Matériau du bouchon Verre
Taille du bouchon 19/26 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon