Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Descripción
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
- Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marqua
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | ISO 1773, DIN 12353 |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Pyrex™ |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 131 mm |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 79 mm |
| Taille du bouchon | 33 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?