Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Description
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
- Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marqua
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773, DIN 12353 |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 166 mm |
| Taille du bouchon | 43 |