Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
- Avec pastille de marquage en émail blanc
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773 |
| Description | Style : Flacon d’ébullition |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 45 mm |
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation à la verticale sur paillasses et plaques chauffantes |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Type de goulot | Étroit |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 207 mm |