Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12079002
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12079002
Marque: Pyrex 1070/12D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée au choc thermique Le flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1773. Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination. Comprend une pastille de marquage en émail blanc tandis que la base plate empêche les déversements.
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
  • En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
  • Avec pastille de marquage en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de goulot Étroit
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 85 mm