Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12089002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) intérieur de col Hauteur (métrique) Conditionnement
12089002 500 ml 105 mm 30 mm 170 mm 10 pièces
10650191 10 l 280 mm 57 mm 360 mm 1 pièce
10009569 100 ml 64 mm 18 mm 110 mm 1 pièce
10211560 12000 ml 300 mm 57 mm 465 mm 1 pièce
10662111 20 l 341 mm 60 mm 558 mm 1 pièce
10801601 2000 ml 166 mm 45 mm 250 mm 10 pièces
12549085 50 ml 50 mm 18 mm 100 mm 10 pièces
10650001 6 l 237 mm 57 mm 340 mm 1 pièce
12079002 250 ml 85 mm 30 mm 140 mm 10 pièces
11982609 1000 ml 131 mm 36 mm 200 mm 10 pièces
10640001 4 l 207 mm 45 mm 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12089002 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1070/18D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    154.35€ / 10 pièces
    Économisez 29.65€
    16% de réduction
En stock
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée au choc thermique Le flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1773. Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination. Comprend une pastille de marquage en émail blanc tandis que la base plate empêche les déversements.
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
  • En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
  • Avec pastille de marquage en émail blanc
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 170 mm
Type de goulot Étroit
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 105 mm