Learn More
Pyrex™ Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12579095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12579095 100 ml 65 mm 10 pièces
10327899 10 l 279 mm 1 pièce
10587670 20 l 345 mm 1 pièce
10754972 2000 ml 166 mm 1 pièce
12029012 2000 ml 166 mm 10 pièces
10079139 4 l 207 mm 1 pièce
12569095 50 ml 50 mm 10 pièces
10089139 6 l 236 mm 1 pièce
12099002 250 ml 85 mm 10 pièces
12009012 500 ml 105 mm 10 pièces
12019012 1000 ml 131 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12579095 Supplier Pyrex™ Supplier No. 1100/04M
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Specifications
Certifications/Conformité ISO 1773
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 115 mm
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 65 mm
Taille du bouchon 17