Learn More
Dessiccateurs sans vide en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12476947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
85 mm
120 mm
Diamètre (métrique) externe:
170 mm
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12476947 120 mm 220 mm 1 pièce
12466947 85 mm 170 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12476947 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1591/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.31€
    228.07€ / 1 pièces
    Économisez 327.24€
    58% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Conception simple pour le séchage sous pression atmosphérique.
  • Base de dessiccateur robuste et couvercle en verre borosilicaté
  • Brides en verre rodé
  • Les plaques sont positionnées sur un rebord interne à l’intérieur de la base
  • Choix parmi 2 tailles : pour accueillir des plaques de 150 mm ou 200 mm de diamètre
  • Plaque perforée en métal accessoire disponible
Spécification
Type de produit Dessiccateur sans vide
Comprend Dessiccateur complet
Dimensions Plaque : 200 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) externe 220 mm