Learn More
Flacon Kjeldahl à col uni en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11313624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diamètre (métrique) externe:
101 mm
115 mm
81 mm
Ampoule : 58 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
11313624 800 ml 115 mm 10 pièces
11303624 500 ml 101 mm 10 pièces
11383614 100 ml Ampoule : 58 mm 10 pièces
15547680 300 ml 81 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11313624 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1200/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.65€
    682.65€ / 10 pièces
    Économisez 21.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adapté à la détermination de l’azote
  • Résistance aux températures élevées
  • Résistance à la corrosion chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Diamètre (métrique) externe du col 34 mm
Capacité (métrique) 800 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 350 mm
Type de goulot unie
Diamètre (métrique) externe 115 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.