Learn More
Pyrex™ Flacon Kjeldahl à col uni en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 15547680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diamètre (métrique) externe:
101 mm
115 mm
81 mm
Ampoule : 58 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15547680 300 ml 81 mm 20 pièces
11313624 800 ml 115 mm 10 pièces
11303624 500 ml 101 mm 10 pièces
11383614 100 ml Ampoule : 58 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15547680 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1200/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.10€
    646.19€ / 20 pièces
    Économisez 6.91€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Adapté à la détermination de l’azote
  • Résistance aux températures élevées
  • Résistance à la corrosion chimique
Specifications
Diamètre (métrique) intérieur de col 24 mm
Diamètre (métrique) externe du col 28 mm
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 300 mm
Type de goulot unie
Diamètre (métrique) externe 81 mm