Learn More
Pyrex™ Tubes à essai à fond rond en verre borosilicaté
Code produit 12024617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12024617 20 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12024617 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 61220
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Tubes à essai polyvalents à fond rond en borosilicaté. Les tubes à essai à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ sont fournis en paquets de 100.
  • Construction en verre borosilicaté
  • Fourni en paquets de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 40 mL
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Diamètre (métrique) 20 mm