Learn More
Clé de rechange en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 15633076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12,5 mm
14,5 mm
Alésage de bouchon:
1,5 mm
2,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Alésage de bouchon Conditionnement
15633076 14,5 mm 2,5 mm 5 pièces
12454761 12,5 mm 1,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15633076 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SST103K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    114.95€ / 5 pièces
    Économisez 28.05€
    19% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
En verre borosilicaté
  • Clés de rechange pour SSD : robinets de série
  • En verre borosilicaté
  • Fourni complet avec dispositif de retenue de clé
Spécification
Type Clé en verre de rechange
Alésage de bouchon 2,5 mm
Diamètre (métrique) 14,5 mm
Matériau Verre borosilicaté