Learn More
Robinet d’arrêt en verre borosilicaté Pyrex™ avec clé
Code produit 13451899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Robinet d'arrêt à double perçage
Robinet d'arrêt à passage unique
Alésage de bouchon:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral:
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Alésage de bouchon Diamètre (métrique) du bras latéral Conditionnement
13451899 Robinet d'arrêt à double perçage 2,5 mm 9 mm 5 pièces
11910955 Robinet d'arrêt à passage unique 2,5 mm 10 mm 5 pièces
11392115 Robinet d'arrêt à passage unique 1,5 mm 8 mm 5 pièces
12444781 Robinet d'arrêt à passage unique 6,0 mm 12 mm 5 pièces
12907316 Robinet d'arrêt à passage unique 4 mm 10 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13451899 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SST203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    397.00€ / 5 pièces
    Économisez 82.00€
    17% de réduction
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ avec clé en PTFE, pour une résistance chimique supérieure. Le robinet d’arrêt en verre borosilicaté Pyrex™ avec clé possède une ouverture de demi-angle de 1:10 offrant une combinaison de performances et une grande
  • Corps : très polis
  • Touches :  autolubrifiantes, permettent d’éviter le graissage du robinet d’arrêt
  • Clés : entièrement interchangeables, incluent un dispositif de fixation à v
Spécification
Type Robinet d'arrêt à double perçage
Alésage de bouchon 2,5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 9 mm
Contenu Clé en PTFE, dispositif de retenue à filetage en plastique